Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Glutaral, Pentandial, 1,5-Pentandial
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G6257-100ML G6257-10X10ML G6257-1L
SIALG6257-100MLEA 54.6 EUR
SIALG6257-100ML SIALG6257-10X10ML SIALG6257-1L
Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 188
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >71 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,04485