di-Natriumoxalat 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Soerensen's Puffersubstanz, Oxalsäure Dinatriumsalz, Ethandisäure Dinatriumsalz
01227.3000
01227.2000
01227.5020
01227.6020
KRAF01227.3000EA
95.6
EUR
KRAF01227.3000
KRAF01227.2000
KRAF01227.5020
KRAF01227.6020
di-Natriumoxalat 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
di-Natriumoxalat
Formel:
Na₂C₂O₄ Molecular Weight: 134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012465 CAS-Nummer: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...