Glutaraldehyd 50% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Glutaral, Pentandial, 1,5-Pentandial
A10500.0E
A10500.22
A10500.36
A10500.0EEA
131
EUR
A10500.0E
A10500.22
A10500.36
Glutaraldehyd 50% in wässriger Lösung
Glutaraldehyd
CAS No.: 111-30-8
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.123
Refractive Index: 1.4210
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Stench
Melting Point: ca -21°
Boiling Point: 100°
Beilstein Reference: 605390
Merck Reference: 14,4472
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00007025
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100.12 g/mol Siedepunkt: 100 °C Schmelzpunkt: ∼–21 °C Dichte: 1.123 Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007025 CAS-Nummer: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 UN: 2922 ADR: 8 III Merck Index: 14,4472 |