Glutaraldehyd 50% in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Pentandial1,5-PentandialGlutaral
0875-100MLEA 66.7 EUR
0875-100ML 0875-500ML
Glutaraldehyd 50% in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Boiling Range > 95°C
Color (APHA) ≤ 100
Glutaraldehyde 50 - 51,5%
Methanol ≤ 1%
pH@25°C ≤ 5
Erstarrungsbereich ≥ -20°C
Spezifisches Gewicht 1,125 - 1,135