Glutaraldehyd 50% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Glutaral, Pentandial, 1,5-Pentandial
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14393.0100 8.14393.1000 8.14393.9050
8.14393.0100EA 30.3 EUR
8.14393.0100 8.14393.1000 8.14393.9050
Glutaraldehyd 50% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -33 °C
Boiling Point 100.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 22 hPa (20 °C)
Flash Point 95 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 3.1 - 4.5 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 395 °C
Viscosity kinematic 12.75 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material