Glutaraldehyd 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Glutaral, Pentandial, 1,5-Pentandial
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
49629-1L 49629-2.5L 49629-250ML
SIAL49629-1LEA 94.4 EUR
SIAL49629-1L SIAL49629-2.5L SIAL49629-250ML
Glutaraldehyd 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 188
Schmelzpunkt: -10
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,04485