EDTA Dinatriumsalz 0.1 M EDTA-Na2 in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, für die Komplexometrie, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz
34550-10L-VP 34550-1L 34550-6X1L 34550-500ML 34550-2.5L
34550-10L-VPEA 439.49 EUR
34550-10L-VP 34550-1L 34550-6X1L 34550-500ML 34550-2.5L
EDTA Dinatriumsalz 0.1 M EDTA-Na2 in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, für die Komplexometrie, Fluka™
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Dichte: 1,01 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 382-266-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001
Traceable to NIST SRM effective