EDTA Dinatriumsalz 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Water_hardness
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz
28662.290EA 63 EUR
28662.290 28662.370
EDTA Dinatriumsalz 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Water_hardness
EDTA Dinatriumsalz
1ml = 5.6° dH/100 H₂O
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Molecular Weight: 336.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0,0998 - 0,1002 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt