EDTA Dinatriumsalz 0.2 M EDTA-Na2 volumetrische Lösung, für die Komplexometrie, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Idranal III, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz, Edetinsäure Dinatriumsalz, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat, Kestranal® 2S, EDTA-Na2, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz
35102-5L-VP 35102-1L
35102-5L-VPEA 267.4 EUR
35102-5L-VP 35102-1L
EDTA Dinatriumsalz 0.2 M EDTA-Na2 volumetrische Lösung, für die Komplexometrie, Fluka™
EDTA Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 382-266-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001