Salzsäure 0.05 mol/l (0.05 N) volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
H20051 H20055
REGEH20051EA 43.8 EUR
REGEH20051 REGEH20055
Salzsäure 0.05 mol/l (0.05 N) volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
Dichte: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III