Brenztraubensäure ≥80%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: α-Ketopropionsäure, 2-Ketopropionsäure, 2-Oxopropionsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W297070-100G-K W297070-1KG-K W297070-25G-K
SIALW297070-100G-KEA 240 EUR
SIALW297070-100G-K SIALW297070-1KG-K SIALW297070-25G-K
Brenztraubensäure ≥80%, Sigma-Aldrich®
Brenztraubensäure
Formel: C₃H₄O₃
Molecular Weight: 88,06 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002585
CAS-Nummer: 127-17-3
EINECS: 204-824-3