Essigsäure 50%, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
|
Gefahr
|
18846.5020
18846.2000
18846.3000
18846.4000
KRAF18846.5020EA
117
EUR
KRAF18846.5020
KRAF18846.2000
KRAF18846.3000
KRAF18846.4000
Essigsäure 50%, reinst
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2790 ADR: 8,II |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...