Salzsäure 1 mol/l (1 N) volumetrische Lösung
Lieferant: REAGECON
Achtung
H21001 H21005
REGEH21001EA 21.4 EUR
REGEH21001 REGEH21005
Salzsäure 1 mol/l (1 N) volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II