N-Lauroylsarkosin Natriumsalz 30% in wässriger Lösung
Lieferant: Serva
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Dodecanoyl-N-methylglycin Natriumsalz, Lauroylsarkosinat, Natrium-N-lauroylsarkosinat, Sarkosyl
27570.01
27570.02
SERA27570.01EA
74.6
EUR
SERA27570.01
SERA27570.02
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz 30% in wässriger Lösung
N-Lauroylsarkosin Natriumsalz
Formel:
H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa Molecular Weight: 293.38 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042728 CAS-Nummer: 137-16-6 EINECS: 205-281-5 Merck Index: 12,04379 |