Glycolsäure 70%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
411030010 411032500 411030250
ACRO411030010EA 33.7 EUR
ACRO411030010 ACRO411032500 ACRO411030250
Glycolsäure 70%
Glycolsäure
Formel: C₂H₄O₃
Molecular Weight: 76,05 g/mol
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 1,27 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004312
CAS-Nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to light amber Solution
Titration with NaOH 65 to 72 % w/w
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)