Glycolsäure ∼66 - 70% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
L14980.AP L14980.0F
L14980.APEA 24.8 EUR
L14980.AP L14980.0F
Glycolsäure ∼66 - 70% in wässriger Lösung
Glycolsäure
CAS No.: 79-14-1 Molecular Formula: C2H4O3 Formula Weight: 76.05 Flash Point: None Refractive Index: 1.411 Odour: Sweet Boiling Point: 112° Beilstein Reference: 1209322 Merck Reference: 14,4498 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004312
Formel: C₂H₄O₃
Molecular Weight: 76,05 g/mol
Siedepunkt: 112 °C
Dichte: 1,270
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004312
CAS-Nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4498