Salzsäure 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
5050.5000EA
142
EUR
5050.5000
5050.1000
Salzsäure 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel:
HCl Molecular Weight: 36,46 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 0 UN: 1789 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Titer | 2.95 - 3.05 mol/l |