Salzsäure 8 mol/l (8 N)

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

01329.3100 01329.7120 01329.5120 01329.6120
KRAF01329.3100EA 156 EUR
KRAF01329.3100 KRAF01329.7120 KRAF01329.5120 KRAF01329.6120
Salzsäure 8 mol/l (8 N)
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR