Trimethylamin 25% (w/w) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W324108-10KG-K W324108-1KG-K W324108-20KG-K W324108-5KG-K
SIALW324108-10KG-KEA 344 EUR
SIALW324108-10KG-K SIALW324108-1KG-K SIALW324108-20KG-K SIALW324108-5KG-K
Trimethylamin 25% (w/w) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Trimethylamin
Formel: C₃H₉N
Molecular Weight: 59,11 g/mol
Siedepunkt: 30 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 0,85…0.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008327
CAS-Nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3,II