Trimethylamin 31 - 35% (w/w) ∼4.2 mol/l in Ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
92260-1L 92260-250ML 92260-5L
SIAL92260-1LEA 243 EUR
SIAL92260-1L SIAL92260-250ML SIAL92260-5L
Trimethylamin 31 - 35% (w/w) ∼4.2 mol/l in Ethanol, Sigma-Aldrich®
Trimethylamin
Formel: C₃H₉N
Molecular Weight: 59,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008327
CAS-Nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3,II