Dimethylamin 40% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
163670010 163670025 163670100
ACRO163670010EA 39 EUR
ACRO163670010 ACRO163670025 ACRO163670100
Dimethylamin 40% in wässriger Lösung
Dimethylamin
Formel: C₂H₇N
Molecular Weight: 45,08 g/mol
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 0,89 g/cm³
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008288
CAS-Nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 39.0 to 41.0 %