Dimethylamin 40% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
43261.KV
43261.KW
43261.KVEA
49.6
EUR
43261.KV
43261.KW
Dimethylamin 40% (w/w) in wässriger Lösung
Dimethylamin
CAS No.: 124-40-3
Molecular Formula: (CH3)2NH
Formula Weight: 45.08
Flash Point: 15°(60°F)
Physical Form: Liquid in Ampoule
Density: 0.890
Refractive Index: 1.3700
Odour: Fish-like
Beilstein Reference: 605257
Merck Reference: 14,3228
UN No.: 1160
MDL No.: MFCD00008288
Formel:
C₂H₇N Molecular Weight: 45,08 g/mol Dichte: 0,890 Flammpunkt: 15 °C (60 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008288 CAS-Nummer: 124-40-3 EINECS: 204-697-4 UN: 1160 ADR: 3,II Merck Index: 14,3228 |