Dimethylamin 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
426458-100ML 426458-1L 426458-2L
SIAL426458-100MLEA 25.5 EUR
SIAL426458-100ML SIAL426458-1L SIAL426458-2L
Dimethylamin 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Dimethylamin
Formel: C₂H₇N
Molecular Weight: 45,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008288
CAS-Nummer: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
UN: 1160
ADR: 3,II