Ethylamin ≥70%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Monoethylamin, Aminoethan, Ethanamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
471208-100ML 471208-500ML
SIAL471208-100MLEA 24.1 EUR
SIAL471208-100ML SIAL471208-500ML
Ethylamin ≥70%, Sigma-Aldrich®
Ethylamin
Formel: C₂H₇N
Molecular Weight: 45.08 g/mol
Siedepunkt: 17
Schmelzpunkt: -81,1
Dichte: 0.689
Flammpunkt: -37
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008160
CAS-Nummer: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2270
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03797