Methylamin 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Aminomethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
426466-100ML 426466-10L 426466-1L
SIAL426466-100MLEA 34.6 EUR
SIAL426466-100ML SIAL426466-10L SIAL426466-1L
Methylamin 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Methylamin
Formel: CH₅N
Molecular Weight: 31,06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008104
CAS-Nummer: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 1235
ADR: 3,II