5-Amino-1-pentanol 50% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Aminopentan-1-ol
387911000 387918000 387910250
ACRO387911000EA 108 EUR
ACRO387911000 ACRO387918000 ACRO387910250
5-Amino-1-pentanol 50% in wässriger Lösung
5-Amino-1-pentanol
Formel: C₅H₁₃NO
Molecular Weight: 103.16 g/mol
Siedepunkt: 222
Schmelzpunkt: 36
Dichte: 0.987 g/cm³
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008237
CAS-Nummer: 2508-29-4
EINECS: 219-718-2
UN: 2735
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl 48.0 to 52.0 %