2-Propanol 70% 70 v/v, extra_pure

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Dimethylcarbinol, IPA, Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Isopropanol

07131.3000 07131.5300 07131.6700 07131.2000
KRAF07131.3000EA 32 EUR
KRAF07131.3000 KRAF07131.5300 KRAF07131.6700 KRAF07131.2000
2-Propanol 70% 70 v/v, extra_pure
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Molecular Weight: 60.1 g/mol
Siedepunkt: 82
Schmelzpunkt: -89
Dichte: 0.8…0.92 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1987
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR