Schwefelsäure standardisierte Lösung 0.2 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45062.M4 45062.K7 45062.K2
45062.M4EA 144 EUR
45062.M4 45062.K7 45062.K2
Schwefelsäure standardisierte Lösung 0.2 N in wässriger Lösung
Schwefelsäure
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Odour: Odourless MDL No.: MFCD00064589
Formel: H₂SO₄
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II