Natriummethanolat ∼30% w/w methanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriummethoxid, Methanol Natriumsalz, Natriummethylat
B21872.AP
B21872.0F
B21872.APEA
31.3
EUR
B21872.AP
B21872.0F
Natriummethanolat ∼30% w/w methanol
Natriummethanolat
CAS No.: 124-41-4
Molecular Formula: CH3ONa
Formula Weight: 54.02
Flash Point: 16°(61°F)
Odour: Alcohol-like
Melting Point:
Formel:
CH₃NaO Molecular Weight: 54.02 g/mol Siedepunkt: 93 °C Schmelzpunkt: <6 °C Dichte: 0.969 Flammpunkt: 16 °C (61 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012179 CAS-Nummer: 124-41-4 EINECS: 204-699-5 UN: 1289 ADR: 3 III Merck Index: 14,8643 |