Natriummethanolat 25% methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Natriummethoxid, Methanol Natriumsalz, Natriummethylat
MQ200
156256-1L 156256-2.5L 156256-25ML 156256-18L
SIAL156256-1LEA 63.4 EUR
SIAL156256-1L SIAL156256-2.5L SIAL156256-25ML SIAL156256-18L
Natriummethanolat 25% methanol, Sigma-Aldrich®
Natriummethanolat
Formel: CH₃NaO
Molecular Weight: 54.02 g/mol
Schmelzpunkt: 127
Dichte: 0.97 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00012179
CAS-Nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3 III