Natriummethanolat 30% w/w 5.4 M methanol, pure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Natriummethoxid, Methanol Natriumsalz, Natriummethylat
168600010 168600250 168600025 168600100 168600251
ACRO168600010EA 42.8 EUR
ACRO168600010 ACRO168600250 ACRO168600025 ACRO168600100 ACRO168600251
Natriummethanolat 30% w/w 5.4 M methanol, pure
Natriummethanolat
Formel: CH₃NaO
Molecular Weight: 54.02 g/mol
Schmelzpunkt: 1…5 °C
Dichte: 0.97 g/cm³
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012179
CAS-Nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
Titration Argentometric ≥94.0 to ≤106.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure