Natriummethanolat 30% in Methanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Natriummethoxid, Methanol Natriumsalz, Natriummethylat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18194.0100
8.18194.1000
8.18194.2500
8.18194.9050
8.18194.9200
8.18194.0100EA
25.5
EUR
8.18194.0100
8.18194.1000
8.18194.2500
8.18194.9050
8.18194.9200
Natriummethanolat 30% in Methanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natriummethanolat
Formel:
CH₃NaO Molecular Weight: 54.02 g/mol Schmelzpunkt: 127 Dichte: 0.97 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012179 CAS-Nummer: 124-41-4 EINECS: 204-699-5 UN: 1289 ADR: 3 (8) III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (reaction) |
Melting Point | 2 - 6 °C |
Boiling Point | 92 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 34 hPa (20 °C) |
Flash Point | 33 °C |
Explosion Limit | 5.5 - 36.5 %(V) Methanol |
Density | 0.97 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11 (20 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 455 °C Methanol |