Natriummethanolat 30% methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Natriummethoxid, Methanol Natriumsalz, Natriummethylat
519952-1L 519952-2.5L 519952-25ML
SIAL519952-1LEA 24.7 EUR
SIAL519952-1L SIAL519952-2.5L SIAL519952-25ML
Natriummethanolat 30% methanol, Sigma-Aldrich®
Natriummethanolat
Formel: CH₃NaO
Molecular Weight: 54.02 g/mol
Schmelzpunkt: 127
Dichte: 0.97 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00012179
CAS-Nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3 III