p-Toluolsulfonsäure 12% in Essigsäure, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Toluol-4-sulfonsäure, 4-Methylbenzolsulfonsäure
421220010 421222500
ACRO421220010EA 197 EUR
ACRO421220010 ACRO421222500
p-Toluolsulfonsäure 12% in Essigsäure, rein
p-Toluolsulfonsäure
Formel: C₇H₈O₃S
Molecular Weight: 172.21
Siedepunkt: 332
Dichte: 1.24
Flammpunkt: 41 °C
CAS-Nummer: 104-15-4
EINECS: 203-180-0
UN: 2920
Merck Index: 12,09671
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow to pink Solution
Titration with NaOH 11 to 13 %
Melting point 84 to 88 °C
GC ≥97.5 %