Kaliumpermanganat 0.1 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
04021.3700 04021.4700 04021.7120 04021.7400 04021.2700 04021.5400
KRAF04021.3700EA 44.9 EUR
KRAF04021.3700 KRAF04021.4700 KRAF04021.7120 KRAF04021.7400 KRAF04021.2700 KRAF04021.5400
Kaliumpermanganat 0.1 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011364
CAS-Nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 3082
ADR: 9,III