Bromwasserstoff 47%, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Bromwasserstoff, Hydrogenbromid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.00304.0500 1.00304.2500 1.00304.9020
1.00304.0500EA 145 EUR
1.00304.0500 1.00304.2500 1.00304.9020
Bromwasserstoff 47%, Supelco®
Bromwasserstoff
Formel: HBr
Molecular Weight: 80.91 g/mol
Siedepunkt: -66.7
Schmelzpunkt: -86
Dichte: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011323
CAS-Nummer: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10.6 hPa (20 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid