Bromwasserstoff 47%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
20207.294EA 217 EUR
20207.294 20207.460
Bromwasserstoff 47%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Bromwasserstoff
Formel: HBr
Dichte: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011323
CAS-Nummer: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 47.0 - 49.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
I (Iodide) Max. 30 ppm
PO4 + PO3 (as PO4) Max. 2 ppm
SO4 + SO3 (as SO4) Max. 30 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.5 ppm
Cu (Copper) Max. 0.5 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.5 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.5 ppm