Bromwasserstoff 47%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Bromwasserstoff, Hydrogenbromid
20208.297EA 120 EUR
20208.297 VWRC20208.460
Bromwasserstoff 47%, GPR RECTAPUR®
Bromwasserstoff
Formel: HBr
Molecular Weight: 80,91 g/mol
Dichte: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011323
CAS-Nummer: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 47 %
Phosphate, Phosphite (as PO4) max 0.002%
Sulphate and sulphite (as SO4) max 0.005%
Heavy metals (as Pb) max 0.001%
Fe (Iron) max 0.0005%