Bromwasserstoff 48% (w/w) in wässriger Lösung , 99,9999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Bromwasserstoff, Hydrogenbromid
10991.AA 10991.AE 10991.AP
10991.AAEA 28.9 EUR
10991.AA 10991.AE 10991.AP
Bromwasserstoff 48% (w/w) in wässriger Lösung , 99,9999% (Metall-Basis)
Bromwasserstoff
Purity: 99.9999% CAS No.: 10035-10-6 Molecular Formula: HBr Formula Weight: 80.92 Physical Form: Liquid Density: 1.490 Appearance: Colourless to faint yellow Beilstein Reference: 3587158 Merck Reference: 14,4778 UN No.: 1788 MDL No.: MFCD00011323
Formel: HBr
Molecular Weight: 80.91 g/mol
Siedepunkt: -66.7
Schmelzpunkt: -86
Dichte: 1.490
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011323
CAS-Nummer: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
UN: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4778