Bromwasserstoff 48% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bromwasserstoff, Hydrogenbromid
14036.AT
14036.AZ
14036.ATEA
68.6
EUR
14036.AT
14036.AZ
Bromwasserstoff 48% (w/w) in wässriger Lösung
Bromwasserstoff
CAS No.: 10035-10-6
Molecular Formula: HBr
Formula Weight: 80.92
Physical Form: Liquid
Density: 1.490
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to light yellow
Beilstein Reference: 3587158
Merck Reference: 14,4778
UN No.: 1788
MDL No.: MFCD00011323
Formel:
HBr Molecular Weight: 80,91 g/mol Dichte: 1,490 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011323 CAS-Nummer: 10035-10-6 EINECS: 233-113-0 UN: 1788 ADR: 8,II Merck Index: 14,4778 |