Kaliumhydroxid 0.1 M KOH (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Kalihydrat, Ätzkali
35125-1L
35125-10L-VP
35125-1LEA
66.57
EUR
35125-1L
35125-10L-VP
Kaliumhydroxid 0.1 M KOH (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Kaliumhydroxid
Formel:
KOH Molecular Weight: 56.11 g/mol Siedepunkt: 1320 Schmelzpunkt: 360 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 Merck Index: 12,07806 |
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.999 - 1.001 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |