Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Methanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali
32304.291EA 62.7 EUR
32304.291 32304.427
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Methanol, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
Colouration Max. 100 APHA
NIST rückführbar Bestätigt