Kaliumhydroxid standardisierte Lösung 0.5 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Kalihydrat, Ätzkali
35595.K2
35595.M4
35595.K2EA
33.7
EUR
35595.K2
35595.M4
Kaliumhydroxid standardisierte Lösung 0.5 N in wässriger Lösung
Kaliumhydroxid
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: KOH
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 1814
MDL No.: MFCD00003553
Formel:
KOH Molecular Weight: 56.11 g/mol Siedepunkt: 1320 Schmelzpunkt: 360 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003553 CAS-Nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8 III Merck Index: 12,07806 |