Natriumhydroxid solution_standardised 0.05 N aqueous solution
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Caustic soda
35623.K2
35623.K7
35623.M4
35623.K2EA
34.6
EUR
35623.K2
35623.K7
35623.M4
Natriumhydroxid solution_standardised 0.05 N aqueous solution
Sodium hydroxide
CAS No.: 1310-73-2
Molecular Formula: NaOH
Formula Weight: 40.00
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003548
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 1390 Schmelzpunkt: 323 Dichte: 1 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 III Merck Index: 14,08627 |