Salzsäure 2% zA

Lieferant: Bernd Kraft
Achtung

Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

05012.3000 05012.4000 05012.5020 05012.6020
KRAF05012.3000EA 26.2 EUR
KRAF05012.3000 KRAF05012.4000 KRAF05012.5020 KRAF05012.6020
Salzsäure 2% zA
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR