Natriumhydroxid 0.25 mol/l (0.25 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
Synonyme:
Caustic soda
01130.3000
01130.5020
01130.6020
01130.6400
01130.2000
01130.5300
01130.5400
KRAF01130.3000EA
23.7
EUR
KRAF01130.3000
KRAF01130.5020
KRAF01130.6020
KRAF01130.6400
KRAF01130.2000
KRAF01130.5300
KRAF01130.5400
Natriumhydroxid 0.25 mol/l (0.25 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: ∼105 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 323 Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 III Merck Index: 14,08627 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...