Natriumhydroxid 5 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
1.37041.2500 1.37041.9025 1.37041.9200 1.37041.9958
1.37041.2500EA 306 EUR
1.37041.2500 1.37041.9025 1.37041.9200 1.37041.9958
Natriumhydroxid 5 mol/l, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8
Merck Index: 14,08627