Bariumchlorid standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
35582.K2 35582.K7
35582.K2EA 80.4 EUR
35582.K2 35582.K7
Bariumchlorid standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Barium chloride
CAS No.: 10361-37-2 Molecular Formula: BaCl2 Formula Weight: 208.25 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003445
Formel: BaCl₂
Molecular Weight: 208,24 g/mol
Dichte: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1,III