Salzsäure rauchend 37%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, NF, ACS, SAFC®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
1.37007.2500
1.37007.9025
1.37007.1000
1.37007.2500EA
151
EUR
1.37007.2500
1.37007.9025
1.37007.1000
Salzsäure rauchend 37%, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, NF, ACS, SAFC®
Salzsäure
Formel:
HCl Molecular Weight: 36,46 g/mol Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8, |