Calciumchlorid 1 mol/l in wässriger Lösung, Biotechnologische Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Chlorcalcium
E506-100MLEA
141
EUR
E506-100ML
E506-500ML
Calciumchlorid 1 mol/l in wässriger Lösung, Biotechnologische Qualität
Calcium chloride solutions
Ein steriles Reagenz für die Präparation von kompetenten Zellen für die Transformation.
Formel:
CaCl₂·2H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149613 CAS-Nummer: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Identifikation | BESTANDEN |
Sterilität | BESTANDEN |
Titration | 0,95 - 1,05 M |